T0891
Tolbutamide
analytical standard
Sinonimo/i:
1-Butyl-3-(4-methylphenylsulfonyl)urea, N-[(Butylamino)carbonyl]-4-methylbenzenesulfonamide
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic (organic)
Livello qualitativo
Grado
analytical standard
Saggio
97.0-103.0%
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Solubilità
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless
applicazioni
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
CCCCNC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C12H18N2O3S/c1-3-4-9-13-12(15)14-18(16,17)11-7-5-10(2)6-8-11/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3,(H2,13,14,15)
JLRGJRBPOGGCBT-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... ABCC8(6833) , ALB(213) , CYP1A2(1544) , CYP2C9(1559) , EPHX2(2053) , KCNJ1(3758) , KCNJ11(3767)
mouse ... Ephx2(13850)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?