PHR8989
Morphine related compound B
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
Pseudomorphine, 2,2′-Bimorphine, 2,2′-Dehydrodimorphine, Oxydimorphine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
agenzia
traceable to USP 1448027
Confezionamento
package of 25MG
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C34H36N2O6/c1-35-9-7-33-19-3-5-23(37)31(33)41-29-25(33)15(13-21(19)35)11-17(27(29)39)18-12-16-14-22-20-4-6-24(38)32-34(20,8-10-36(22)2)26(16)30(42-32)28(18)40/h3-6,11-12,19-24,31-32,37-40H,7-10,13-14H2,1-2H3/t19-,20-,21+,22+,23-,24-,31-,32-,33-,34-/m0/s1
FOJYFDFNGPRXDR-SQILNHJXSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)