Documenti fondamentali
PHR8861
Morphine sulfate
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
(C17H19NO3)2 · H2SO4 · 5H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
758.83
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
Famiglia di API
morphine
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 1 g
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
[S](=O)(=O)(O)O.N6([C@H]7[C@H]8[C@@]9([C@@H](Oc%10c9c(ccc%10O)C7)[C@H](C=C8)O)CC6)C.N1([C@H]2[C@H]3[C@@]4([C@@H](Oc5c4c(ccc5O)C2)[C@H](C=C3)O)CC1)C.O.O.O.O.O
InChI
GRVOTVYEFDAHCL-RTSZDRIGSA-N
Descrizione generale
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Risultati analitici
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Altre note
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
PHR8861-1G4065271055643