WHA67225000
Whatman® VACU-GUARD® inline filter devices
VACU-GUARD 50 mm disc, 0.45 PFTE housing, 10/pk
Sinonimo/i:
Z744298, filter media, filtration system, inline filtration device
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PEEK/PTFE filter membrane (PFTE filteration media)
polypropylene housing
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pack of 10
Produttore/marchio commerciale
Whatman 6722-5000
Whatman Article No. 28420219 (US reference)
Diametro
50 mm
Misura
9.3 in. (236 mm) , overall
Dimensione pori
0.45 μm
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Vacuum pump protection
Caratteristiche e vantaggi
- Available in 50 and 60 mm formats.
- Designed for in-line use with stepped barb connections.
- Membrane retains 99.99% of airbone particles greater than 0.1 µm.
- Features hydrophobic polytetrafluoroethylene (PTFE) membrane.
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)