420794
LUDOX® SM colloidal silica
30 wt. % suspension in H2O
Sinonimo/i:
Silica preparation
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
colloidal
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Concentrazione
30 wt. % suspension in H2O
Area superficiale
320-400 m2/g
pH
9.7-10.3
Densità
1.22 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
LUDOX® SM colloidal silica is used in the synthesis of propargylamines.
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter