PHR8889
Verapamil Impurity N
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinonimo/i:
5,5′-(Methylimino)bis[2-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-(1-methylethyl)pentanenitrile]
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 30 mg
applicazioni
pharmaceutical
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)