PHR8888
Verapamil Impurity M
Sinonimo/i:
5,5′-[[2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl]imino]bis[2-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-(1-methylethyl)pentanenitrile] hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Famiglia di API
verapamil
Stato
solid
Confezionamento
pkg of 30 mg
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
Cl.N(CCCC(C(C)C)(c3cc(c(cc3)OC)OC)C#N)(CCCC(C(C)C)(c2cc(c(cc2)OC)OC)C#N)CCc1cc(c(cc1)OC)OC
InChI
1S/C42H57N3O6.ClH/c1-30(2)41(28-43,33-14-17-36(47-6)39(26-33)50-9)20-11-22-45(24-19-32-13-16-35(46-5)38(25-32)49-8)23-12-21-42(29-44,31(3)4)34-15-18-37(48-7)40(27-34)51-10;/h13-18,25-27,30-31H,11-12,19-24H2,1-10H3;1H
VLHQZSDNWXQHKZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)