1362114
USP
Levofloxacin Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(S)-9-Fluoro-3-methyl-7-oxo-10-(1-piperazinyl)-2,3-dihydro-7H-pyrido[1,2,3-de][1,4]-benzoxazine-6-carboxylic acid, Desmethyl Levofloxacin
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
levofloxacin
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
C[C@H]1COc2c(N3CCNCC3)c(F)cc4C(=O)C(=CN1c24)C(O)=O
InChI
1S/C17H18FN3O4/c1-9-8-25-16-13-10(15(22)11(17(23)24)7-21(9)13)6-12(18)14(16)20-4-2-19-3-5-20/h6-7,9,19H,2-5,8H2,1H3,(H,23,24)/t9-/m0/s1
WKRSSAPQZDHYRV-VIFPVBQESA-N
Applicazioni
- Levofloxacin
- Levofloxacin Oral Solution
- Levofloxacin Tablets
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)