PHR3291
Oxalic acid
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
Ascorbic Acid Impurity E (Ph. Eur.), Sodium Ascorbate Impurity E (Ph. Eur.)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
4.4 (vs air)
Tensione di vapore
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Confezionamento
pkg of 500 mg
Punto di fusione
189.5 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
OC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C2H2O4/c3-1(4)2(5)6/h(H,3,4)(H,5,6)
MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)