75688
Oxalic acid
puriss. p.a., anhydrous, ≥99.0% (RT)
Sinonimo/i:
Ethanedioic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
anhydrous
puriss. p.a.
Livello qualitativo
Densità del vapore
4.4 (vs air)
Tensione di vapore
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.0% (RT)
Forma fisica
crystals
Impurezze
≤0.001% total nitrogen (N)
≤1% water
Residuo alla calcinazione
≤0.01% (as SO4)
Punto di fusione
189.5 °C (dec.) (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤350 mg/kg
Cationi in tracce
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤35 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Stringa SMILE
OC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C2H2O4/c3-1(4)2(5)6/h(H,3,4)(H,5,6)
MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... SRC(6714)
Descrizione generale
Applicazioni
- ammonium oxalate
- calcium oxalate
- chlorine dioxide (ClO2)
- potassium hydrogenoxalate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?