PHR2635
Maleato di mono-stearile
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
Mono-Stearyl maleate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1446804
Descrizione
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Famiglia di API
monostearyl maleate
Confezionamento
pkg of 500 mg
Punto di fusione
79-81 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O(CCCCCCCCCCCCCCCCCC)C(=O)\C=C/C(=O)O
InChI
1S/C22H40O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20-26-22(25)19-18-21(23)24/h18-19H,2-17,20H2,1H3,(H,23,24)/b19-18-
MHQJUHSHQGQVTM-HNENSFHCSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)