PHR2475
Guaiacol Impurity E
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Methyl benzoate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
4.68 (vs air)
Tensione di vapore
<1 mmHg ( 20 °C)
Famiglia di API
guaiacol
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 100 mg
Indice di rifrazione
n20/D 1.516 (lit.)
P. ebollizione
198-199 °C (lit.)
Punto di fusione
−12 °C (lit.)
Densità
1.088 g/mL at 20 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8(9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
QPJVMBTYPHYUOC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
170.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
77 °C - Pensky-Martens closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)