PHR2469
Guaiacol Impurity C
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
1,2-Dimethoxybenzene, Pyrocatechol dimethyl ether, Veratrole
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
Famiglia di API
guaiacol
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 100 mg
Indice di rifrazione
n20/D 1.533 (lit.)
P. ebollizione
206-207 °C (lit.)
Punto di fusione
15 °C (lit.)
Densità
1.084 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
COc1ccccc1OC
InChI
1S/C8H10O2/c1-9-7-5-3-4-6-8(7)10-2/h3-6H,1-2H3
ABDKAPXRBAPSQN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)