PHR2354
Benzalkonium Bromide
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Benzalkonium Bromide, Benzalkonium Bromide (C12)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1050982
Famiglia di API
benzalkonium bromide
Stato
powder
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 300 mg
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)