PHR1943
Methacholine Chloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Acetyl-β-methylcholine chloride, (2-Acetoxypropyl)trimethylammonium chloride, Methacholine chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1396364
Famiglia di API
methacholine chloride
Stato
powder
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 1 g
Punto di fusione
171-173 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Cl-].CC(C[N+](C)(C)C)OC(C)=O
InChI
1S/C8H18NO2.ClH/c1-7(11-8(2)10)6-9(3,4)5;/h7H,6H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1
JHPHVAVFUYTVCL-UHFFFAOYSA-M
Informazioni sul gene
human ... CHRM3(1131)
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)