Y0000113
Carbachol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Carbamoylcholine chloride, (2-Hydroxyethyl)trimethylammonium chloride carbamate, Carbachol, Carbamylcholine chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
carbachol
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Punto di fusione
210 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Cl-].C[N+](C)(C)CCOC(N)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c1-8(2,3)4-5-10-6(7)9;/h4-5H2,1-3H3,(H-,7,9);1H
AIXAANGOTKPUOY-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CHRM3(1131)
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)