Documenti fondamentali
PHL85766
Quercetagetin
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
3,3′,4′,5,6,7-Hexahydroxyflavone, 6-Hydroxyquercetin
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H10O8
Numero CAS:
Peso molecolare:
318.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC1=C(O)C(O)=C(C(C(O)=C(C2=CC(O)=C(O)C=C2)O3)=O)C3=C1
InChI
1S/C15H10O8/c16-6-2-1-5(3-7(6)17)15-14(22)13(21)10-9(23-15)4-8(18)11(19)12(10)20/h1-4,16-20,22H
ZVOLCUVKHLEPEV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)