Documenti fondamentali
PHL89752
Patchouli alcohol
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
(1R,3R,6S)-2,2,6,8-Tetramethyltricyclo[5.3.1.03,8]undec-3-ol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H26O
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.37
Beilstein:
2553847
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1(C)[C@@H]2CC[C@]3(C)[C@@]1(O)CC[C@H](C)[C@@H]3C2
InChI
1S/C15H26O/c1-10-5-8-15(16)13(2,3)11-6-7-14(15,4)12(10)9-11/h10-12,16H,5-9H2,1-4H3/t10-,11?,12?,14-,15?/m0/s1
GGHMUJBZYLPWFD-DUNKBJDJSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: valeriana
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)