Documenti fondamentali
1.15096
Supelco
Extrelut® NT 20 Pre-packed SLE Column
20 ml sample size
Sinonimo/i:
TM=[EXtrelut ] NT 20
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
NACRES:
NC.07
Nome del prodotto
EXtrelut® NT 20, pre-packed columns for extraction of lipophilic compounds from aqueous solutions (20 ml sample size)
Livello qualitativo
tecniche
supported liquid extraction (SLE): suitable
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Extrelut® NT semplifica l′estrazione liquido-liquido nella sua forma più efficace utilizzando una fase solida a base di terra diatomacea di elevata purezza con fori ampi, chimicamente inerte. Sono disponibili tre tipi di colonne in base al volume del campione: Extrelut NT1 può accogliere fino a un massimo di 1 mL, Extrelut NT3 può accogliere 3 mL ed Extrelut NT20 può accogliere fino a 20 mL di campione.
colonne preconfezionate per l′estrazione dei composti lipofili dalle soluzioni acquose (campione di 20 mL)
Applicazioni
  • Determinazione simultanea di etilcarbammato e cloropropanoli negli aromi mediante gascromatografia-triplo quadrupolo con spettrometria di massa tandem. Questo studio ha utilizzato Extrelut NT 20 per l'estrazione in fase solida nell'analisi dei composti volatili, evidenziando la sua efficacia nelle preparazioni di campioni complessi (Xu et al., 2013).
  • Determinazione di 10 ammine aromatiche eterocicliche nella carne secca di manzo mediante cromatografia liquida ad alte prestazioni. Extrelut NT 20 è stato utilizzato per l'estrazione di ammine aromatiche da campioni di alimenti lavorati, dimostrando la sua utilità nelle applicazioni per la sicurezza alimentare (Wan et al., 2012).
  • Determinazione di cloropropanoli negli alimenti mediante estrazione e derivatizzazione in un'unica fase con estrazione liquida pressurizzata e gascromatografia-spettrometria di massa. Questa ricerca mostra l'adattabilità di Extrelut NT 20 nel semplificare le fasi di preparazione per l'analisi dei contaminanti ambientali (Racamonde et al., 2011).
  • Analisi di conferma degli acetilgestageni nel plasma mediante cromatografia liquida-spettrometria di massa in tandem. L'uso di Extrelut NT 20 in questo studio sottolinea il suo ruolo critico nella misurazione precisa e affidabile di composti farmaceutici in matrici biologiche (Mortensen and Pedersen, 2007).
  • Analisi quantitativa simultanea di ketanserina e ketanserinolo nel plasma mediante RP-HPLC con rivelazione a fluorescenza. La ricerca dimostra l'applicazione di Extrelut NT 20 nel monitoraggio terapeutico dei farmaci, garantendo valutazioni farmacocinetiche accurate (Yassen et al., 2003).
Risultati analitici
volume di riempimento: differenza max. 5% dal volume di riempimento ideale
test di purezza
- assorbanza 280  nm:
≤ 0,040
- assorbanza 250  nm: ≤ 0,080
- assorbanza 230  nm: ≤ 0,130
Note legali
Extrelut is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Simplify your liquid-liquid extractions with our emulsion-free supported-liquid extraction (SLE) single step solution.