Documenti fondamentali
1.15094
Supelco
Extrelut® NT 1 Pre-packed SLE Column
0.1-1 ml sample size
Sinonimo/i:
Cartuccia NT per estrazione in fase solida
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
NACRES:
NC.07
Nome del prodotto
EXtrelut® NT 1, pre-packed columns for extraction of lipophilic compounds from aqueous solutions (0.1-1 ml sample size)
Livello qualitativo
tecniche
supported liquid extraction (SLE): suitable
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Colonne pre-impaccate per estrarre composti lipofili da soluzioni acquose (campione da 0,1 - 1 mL)
Extrelut® NT semplifica l′estrazione liquido-liquido nella sua forma più efficiente utilizzando una fase solida chimicamente inerte a base di terra diatomacea di elevata purezza con pori grandi, Sono disponibili tre tipi di colonne in base al volume del campione: Extrelut NT1 può accogliere un massimo di 1 mL, Extrelut NT3 può accogliere 3 mL ed Extrelut NT20 può accogliere fino a 20 mL di campione.
Applicazioni
  • Analisi quantitativa simultanea di ketanserina e ketanserinolo nel plasma. Utilizzando la cromatografia liquida ad alte prestazioni in fase inversa (RP-HPLC) con rivelazione a fluorescenza, questo studio mostra l'applicazione di EXtrelut® NT 1 nell'estrazione in fase solida e nella purificazione della ketanserina e del suo metabolita ketanserinolo da campioni di plasma. Questa tecnica evidenzia la capacità della colonna di gestire matrici biologiche complesse, essenziale per gli studi farmacocinetici e il monitoraggio dei farmaci nella ricerca farmaceutica (Yassen et al., 2003).
Risultati analitici
Aspetto: Colonna in vetro con 100 mL di solvente impaccata con farina fossile pura
tempo di eluizione (cannula di uscita 0,60/30mm): ≤ tempo di eluizione 8 minuti
(cannula di uscita 0,70/30mm): ≤ 6 minuti
test di purezza (assorbanza 280 nm): ≤ 0,040
test di purezza (assorbanza 250 nm): ≤ 0,080
test di purezza (assorbanza 230 nm): ≤ 0,130
test di purezza (GC): picchi di contaminazione assenti o insignificanti
Note legali
Extrelut is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Simplify your liquid-liquid extractions with our emulsion-free supported-liquid extraction (SLE) single step solution.