O0101000
Octyldodecanol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-Octyl-1-dodecanol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
octyldodecanol
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Indice di rifrazione
n20/D 1.453 (lit.)
P. ebollizione
234-238 °C/33 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−1-1 °C (lit.)
Densità
0.838 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCC(CO)CCCCCCCC
InChI
1S/C20H42O/c1-3-5-7-9-11-12-14-16-18-20(19-21)17-15-13-10-8-6-4-2/h20-21H,3-19H2,1-2H3
LEACJMVNYZDSKR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
370.4 °F - open cup
Punto d’infiammabilità (°C)
188 °C - open cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)