PHL89874
Angelicin
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
2-Oxo-(2H)-furo(2,3-h)-1-benzopyran, 2H-Furo[2,3-h]-1-benzopyran-2-one, Isopsoralen, NSC 404563
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1Oc2c(C=C1)ccc3occc23
InChI
1S/C11H6O3/c12-10-4-2-7-1-3-9-8(5-6-13-9)11(7)14-10/h1-6H
XDROKJSWHURZGO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)