Y0001342
Sucralose impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1,6-Dichloro-1,6-dideoxy-β-D-fructofuranosyl 6-chloro-6-deoxy-α-D-glucopyranoside, 1′,6,6′-Trichloro-1′,6,6′-trideoxysucrose
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
sucralose
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClCC2(OC(C(C2O)O)CCl)OC1OC(C(C(C1O)O)O)CCl
InChI
1S/C12H19Cl3O8/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,16-20H,1-3H2
BPQOIESVQZIMHQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)