Y0001344
Sucralosio
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1,6-dicloro-1,6-dideossi-β-D-fructofuranosil-4-cloro-4-deossi-α-D-galactopiranoside, E955, Triclorosaccarosio
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
sucralose
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CCl)O[C@H](CCl)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1Cl
InChI
1S/C12H19Cl3O8/c13-1-4-7(17)10(20)12(3-14,22-4)23-11-9(19)8(18)6(15)5(2-16)21-11/h4-11,16-20H,1-3H2/t4-,5-,6+,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
BAQAVOSOZGMPRM-QBMZZYIRSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)