NIST977
Isotopic standard for bromine
NIST® SRM® 977
Sinonimo/i:
Sodium bromide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1 mmHg ( 806 °C)
Purezza isotopica
79Br
81Br
Confezionamento
pkg of 0.25 g
Produttore/marchio commerciale
NIST®
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Punto di fusione
755 °C (lit.)
Formato
matrix material
Stringa SMILE
[Na+].[Br-]
InChI
1S/BrH.Na/h1H;/q;+1/p-1
JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Altre note
Bromine-79 (79Br), Bromine-81 (81Br)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)