Documenti fondamentali
Z112100
Sigma-Aldrich
32mm Round cell window
NaCl, Undrilled
Sinonimo/i:
32mm Circular Cuvette Window
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
Materiali
NaCl
Confezionamento
pkg of (contains 1 window)
tecniche
IR spectroscopy: suitable
diam. × spessore
32 mm × 3 mm
Descrizione generale
Cut and polished for demountable liquid and gas cell holders.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6