Documenti fondamentali
NIST979
Chromium isotopic standard
NIST® SRM® 979
Sinonimo/i:
Chromium(III) nitrate nonahydrate
About This Item
Formula condensata:
Cr(NO3)3 · 9H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
400.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Purezza isotopica
 50Cr
 52Cr
 53Cr
 54Cr
Confezionamento
pkg of 0.25 g
Produttore/marchio commerciale
NIST®
Punto di fusione
60 °C (lit.)
Formato
matrix material
Stringa SMILE
[Cr+3].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Cr.3NO3.9H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;;;;/h;;;;9*1H2/q+3;3*-1;;;;;;;;;
GVHCUJZTWMCYJM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
Measurements of hydrated chromium nitrate areconducted using single filament (platinum) mass spectrometry.
Altre note
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Chromium-50, Chromium-52, Chromium-53, Chromium-54
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Prodotti correlati
Pittogrammi
Flame over circleExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)