Documenti fondamentali
NIST64C
Ferrochromium
NIST® SRM® 64c, high-carbon
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 100 g
Produttore/marchio commerciale
NIST®
Formato
matrix material
Descrizione generale
This SRM is in the form of fine powder, less than 150μm (100 mesh) for use in checking chemical methods of analysis andin calibration with instrumental methods of analysis. For more information, please refer to the SDS and COA.
SRM 64C_cert
SRM 64C_SDS
Altre note
Certified for the analytes listed below.
Carbon (C), Chromium (Cr), Cobalt (Co), Copper (Cu), Iron (Fe), Manganese (Mn), Nickel (Ni), Nitrogen (N), Phosphorus (P), Silicon (Si), Sulfur (S), Titanium (Ti), Vanadium (V)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Aluminum (Al), Arsenic (As), Molybdenum (Mo), Oxygen (O), Tin (Sn)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)