GF21975374
Iron
powder, max. particle size 60 micron, weight 100 g, purity 99.+%
Sinonimo/i:
FE006020
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99.0%
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 219-753-74
Resistività
9.71 μΩ-cm
Peso
100 g
Dimens. max. particelle
60 μm
P. ebollizione
2750 °C (lit.)
Punto di fusione
1535 °C (lit.)
Densità
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Fe]
InChI
1S/Fe
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)