GF70892174
Iron
powder, 1-6 μm mean particle size, weight 2000 g, purity 98%
Sinonimo/i:
FE006045
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 708-921-74
Resistività
9.71 μΩ-cm
Peso
2000 g
Dimens. media particelle
1-6 μm
P. eboll.
2750 °C (lit.)
Punto di fusione
1535 °C (lit.)
Densità
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Fe]
InChI
1S/Fe
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials