Documenti fondamentali
357626
Sigma-Aldrich
Nickel
wire, diam. 0.5 mm, ≥99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Ni
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Ni
Numero CAS:
Peso molecolare:
58.69
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
11101706
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥99.9% trace metals basis
Stato
wire
Impiego in reazioni chimiche
core: nickel
reagent type: catalyst
Resistività
6.97 μΩ-cm, 20°C
Diametro
0.5 mm
P. ebollizione
2732 °C (lit.)
Punto di fusione
1453 °C (lit.)
Densità
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Ni]
InChI
1S/Ni
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Quantità
  • 5 m (approximately 8.5 g)
  • 25 m (approximately 42.5 g)
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Nickel foil, thickness 0.5 mm, 99.98% trace metals basis
Sigma-Aldrich
357553
Nickel
Nickel foil, thickness 0.125 mm, ≥99.9%
Sigma-Aldrich
268259
Nickel
Copper wire, diam. 1.0 mm, ≥99.9%
Sigma-Aldrich
349216
Copper
Ornella Valenti et al.
Cerebral cortex (New York, N.Y. : 1991), 19(3), 658-674 (2008-07-18)
The prefrontal cortex receives multiple inputs from the hippocampal complex, which are thought to drive memory-guided behavior. Moreover, dysfunctions of both regions have been repeatedly associated with several psychiatric disorders. Therefore, understanding the interconnections and modulatory interactions between these regions
Brenda L Bloodgood et al.
PLoS biology, 7(9), e1000190-e1000190 (2009-09-16)
Excitatory synapses on mammalian principal neurons are typically formed onto dendritic spines, which consist of a bulbous head separated from the parent dendrite by a thin neck. Although activation of voltage-gated channels in the spine and stimulus-evoked constriction of the
The shaping movement: fifth-generation technology.
Clifford J Ruddle et al.
Dentistry today, 32(4), 94-94 (2013-05-11)
Palatally anchored maxillary molar mesialization using the mesialslider.
Benedict Wilmes et al.
Journal of clinical orthodontics : JCO, 47(3), 172-179 (2013-05-11)
Picture of the month. Allergic contact dermatitis to nickel-containing dental work.
Emma F Johnson et al.
JAMA pediatrics, 167(6), 581-582 (2013-06-05)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
357626-5M4061823834322
357626-25M4061823834315
357626-42.5G4061831812572
357626-8.5G4061831812589