267007
Nickel
foil, thickness 0.25 mm, 99.995% trace metals basis
Saggio
99.995% trace metals basis
Stato
foil
Resistività
6.97 μΩ-cm, 20°C
Spessore
0.25 mm
P. ebollizione
2732 °C (lit.)
Punto di fusione
1453 °C (lit.)
Densità
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
[Ni]
InChI
1S/Ni
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Quantità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Technologies are an integral part of our lives and we rely on them for such things as communication, heating and cooling, transportation, and construction. Improvements to technologies have made what they do for us more precise, automated, efficient, and powerful.
Can there be an effective strategy for finding breakthrough materials, since they are, by definition, unpredictable? One answer is found in Combinatorial Materials Science techniques, which represent a powerful approach to identifying new and unexpected materials.
The unique properties of the rare-earth elements and their alloys have brought them from relative obscurity to high profile use in common hightech applications.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
267007-1.4G | 4061826134085 |
267007-5.6G | 4061833606032 |