267503
Titanium
foil, thickness 0.25 mm, 99.7% trace metals basis
Saggio
99.7% trace metals basis
Stato
foil
Temp. autoaccensione
860 °F
Resistività
42.0 μΩ-cm, 20°C
Spessore
0.25 mm
P. ebollizione
3287 °C (lit.)
Punto di fusione
1660 °C (lit.)
Densità
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
[Ti]
InChI
1S/Ti
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Quantità
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Biomedical implants are essentially foreign substances within the human body that must survive many years’ exposure to demanding mechanical and physiological conditions. Despite these challenges, metal implants have been widely used to substitute for or rebuild hard tissues such as bones and teeth.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
267503-1EA | 4061826134320 |
267503-25.2G |