Documenti fondamentali
NIST68C
Ferromanganese
NIST® SRM® 68c, high-carbon
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 100 g
Produttore/marchio commerciale
NIST®
Formato
matrix material
Descrizione generale
Altre note
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Arsenic (As), Carbon (C), Chromium (Cr), Iron (Fe), Manganese (Mn), Phosphorus (P), Silicon (Si),Cobalt (Co), Nickel (Ni), Oxygen (O), Sulfur (S)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)