Documenti fondamentali
NIST2638A
Carbon monoxide in nitrogen
NIST SRM 2638a, nominal 5000 umol/mol
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
Stato
gas (compressed)
Confezionamento
pkg of cylinder
Produttore/marchio commerciale
NIST®
applicazioni
air monitoring
environmental
Descrizione generale
Altre note
Certified for the analytes listed below.
Carbon monoxide (CO)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Carbon Dioxide (CO2), Water (H2O), Methane (CH4), Total other hydrocarbons, Nitrogen (N)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Pittogrammi
Gas cylinderHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Press. Gas Liquefied gas - Repr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)