Key Documents
217867
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)aniline
97%
About This Item
Formula condensata:
BrC6H3(CF3)NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.02
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.522 (lit.)
Densità
1.675 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
fluoro
Stringa SMILE
Nc1cc(ccc1Br)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H5BrF3N/c8-5-2-1-4(3-6(5)12)7(9,10)11/h1-3H,12H2
PZDVFXUBTKPFSG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)aniline was used in the synthesis and biochemical evaluation of series of inhibitors of hepatitis C virus (HCV) NS3 protease.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Robert Rönn et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 16(6), 2955-2967 (2008-01-16)
Inhibition of the hepatitis C virus (HCV) NS3 protease has emerged as an attractive approach to defeat the global hepatitis C epidemic. In this work, we present the synthesis and biochemical evaluation of HCV NS3 protease inhibitors comprising a non-natural