L0570000
Levothyroxine sodium
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
3,3′,5,5′-Tetraiodo-L-thyronine, Sodium O-(4-hydroxy-3,5-diiodophenyl)-3,5-diiodo-L-tyrosine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
levothyroxine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
O.[Na+].N[C@@H](Cc1cc(I)c(Oc2cc(I)c(O)c(I)c2)c(I)c1)C([O-])=O
InChI
1S/C15H11I4NO4.Na.H2O/c16-8-4-7(5-9(17)13(8)21)24-14-10(18)1-6(2-11(14)19)3-12(20)15(22)23;;/h1-2,4-5,12,21H,3,20H2,(H,22,23);;1H2/q;+1;/p-1/t12-;;/m0../s1
ANMYAHDLKVNJJO-LTCKWSDVSA-M
Informazioni sul gene
human ... THRA(7067) , THRB(7068)
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
STOT RE 1
Organi bersaglio
Thyroid,Cardio-vascular system,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Protocolli
HPLC Analysis of Levothyroxine and Liothyronine on Ascentis® Express ES-Cyano