H17902
Hydroquinone
ReagentPlus®, 99%
Sinonimo/i:
1,4-Benzenediol, 1,4-Dihydroxybenzene, HQ
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.81 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1 mmHg ( 132 °C)
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
99%
Temp. autoaccensione
930 °F
Impurezze
≤0.6% water (Karl Fischer)
P. ebollizione
285 °C (lit.)
Punto di fusione
171-175 °C
172-175 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4,7-8H
QIGBRXMKCJKVMJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
329.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
165 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?