127914
1-Phenyl-3-pyrazolidinone
97%
Sinonimo/i:
Phenidone
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
119-121 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C1CCN(N1)c2ccccc2
InChI
1S/C9H10N2O/c12-9-6-7-11(10-9)8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,10,12)
CMCWWLVWPDLCRM-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
rat ... Alox5(25290)
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
275.5 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
135.3 °C - Pensky-Martens closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?