Documenti fondamentali
8.22333
Sigma-Aldrich
Hydroquinone
for synthesis
Sinonimo/i:
Hydroquinone, 1,4-Dihydroxybenzene, Quinol
About This Item
Formula condensata:
C6H4(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
110.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
204-617-8
NACRES:
NA.22
Grado
for synthesis
synthesis grade
Livello qualitativo
Tensione di vapore
<0.1 hPa ( 25 °C)
Saggio
≥99.5% (GC)
Stato
solid
Temp. autoaccensione
515 °C
Potenza
302 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
dilution
(for synthesis)
P. ebollizione
287 °C/1013 hPa
Punto di fusione
172 °C (decomposition)
Temp. transizione
flash point 165 °C
Solubilità
70 g/L
Densità
1.358 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
600 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Oc1ccc(cc1)O
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4,7-8H
QIGBRXMKCJKVMJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Hydroquinone can be used as a reducing agent:
  • To synthesize metal nanoparticles by reduction of metal salt precursors.
  • For the reduction of aryldiazonium salt intermediates to aromatic compounds.
  • In combination with ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) to prepare urchin-like gold nanoparticles via a one-pot seedless growth process.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
329.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
165 °C - closed cup