B10358
p-Benzochinone
reagent grade, ≥98%
Sinonimo/i:
Chinone
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
reagent grade
Densità del vapore
3.73 (vs air)
Tensione di vapore
0.1 mmHg ( 25 °C)
Saggio
≥98%
Forma fisica
powder or crystals
Temp. autoaccensione
815 °F
Caratteristiche più verdi
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Punto di fusione
113-115 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble 14.7 g/L at 20 °C
Categoria alternativa più verde
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
O=C1C=CC(=O)C=C1
InChI
1S/C6H4O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H
AZQWKYJCGOJGHM-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... ACHE(43) , BCHE(590) , CES1(1066)
Descrizione generale
Applicazioni
Formal anti-Markovnikov hydroamination of terminal olefins
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
170.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
77 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?