Documenti fondamentali
712221
Sigma-Aldrich
Boc-propargyl-Gly-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
(S)-2-(Boc-amino)-4-pentynoic acid, Boc-L-2-propargylglycine, Boc-Pra-OH
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H15NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
213.23
Beilstein:
5739897
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Stato
crystals
Attività ottica
[α]/D 26.0±2.0°, c = 1 in methanol
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction type: click chemistry
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC#C)C(O)=O
InChI
1S/C10H15NO4/c1-5-6-7(8(12)13)11-9(14)15-10(2,3)4/h1,7H,6H2,2-4H3,(H,11,14)(H,12,13)/t7-/m0/s1
AMKHAJIFPHJYMH-ZETCQYMHSA-N
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Global Trade Item Number
SKUGTIN
712221-500MG4061832596020