Documenti fondamentali
778923
Sigma-Aldrich
N-Boc-4-pentyne-1-amine
≥95% (GC)
Sinonimo/i:
4-Pentynylcarbamic acid tert-butyl ester, N-Boc-5-amino-1-pentyne, tert-Butyl (4-pentynyl)carbamate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H17NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.25
Beilstein:
6918435
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥95% (GC)
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)NCCCC#C
InChI
1S/C10H17NO2/c1-5-6-7-8-11-9(12)13-10(2,3)4/h1H,6-8H2,2-4H3,(H,11,12)
JTPJJKZSKWNWKK-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)