Documenti fondamentali
646938
Sigma-Aldrich
N-(4-Pentynyl)phthalimide
97%
Sinonimo/i:
1-Phthalimido-4-pentyne, 5-Phthalimido-1-pentyne
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H11NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
213.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
87-91 °C (lit.)
Gruppo funzionale
imide
Stringa SMILE
O=C1N(CCCC#C)C(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C13H11NO2/c1-2-3-6-9-14-12(15)10-7-4-5-8-11(10)13(14)16/h1,4-5,7-8H,3,6,9H2
YNZIPXLLPFYDGM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3