Key Documents
00397
Sigma-Aldrich
Fmoc-propargyl-Gly-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
(S)-2-(Fmoc-amino)-4-pentynoic acid, Fmoc-L-2-propargylglycine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H17NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
335.35
Beilstein:
9151699
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.26
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Forma fisica
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Colore
white
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)[C@H](CC#C)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C20H17NO4/c1-2-7-18(19(22)23)21-20(24)25-12-17-15-10-5-3-8-13(15)14-9-4-6-11-16(14)17/h1,3-6,8-11,17-18H,7,12H2,(H,21,24)(H,22,23)/t18-/m0/s1
DJGMNCKHNMRKFM-SFHVURJKSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3