Documenti fondamentali
ERMBF414D
Maize GMO Standard ERM-BF414
ERM®, certified reference material, 1.0% GA21, for the detection of GMO maize (GA21) with PCR
Sinonimo/i:
GMO Standard ERM-BF414, Maize GA21
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
agenzia
ERM®
Qualità
for the detection of GMO maize (GA21) with PCR
Composizione
genetically modified GA21 maize, 1.0%
Produttore/marchio commerciale
JRC
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
2-8°C
Risultati analitici
For more information please see:
ERMBF414D
Note legali
ERM is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)