Documenti fondamentali
ERMBF411G
Maize GMO Standard ERM-BF411
ERM®, certified reference material, 100% Bt-176, for the detection of GMO maize (Br-176) with PCR
Sinonimo/i:
GMO Standard ERM-BF411, Maize Bt-176
About This Item
Codice UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
agenzia
ERM®
Qualità
for the detection of GMO maize (Br-176) with PCR
Produttore/marchio commerciale
JRC
applicazioni
food and beverages
Temperatura di conservazione
2-8°C
Risultati analitici
For more information please click on the below product number:
ERMBF411G
Note legali
ERM is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)