Key Documents
143820
Sigma-Aldrich
2,4,4-Trimethyl-2-pentene
99%
Sinonimo/i:
β-Diisobutylene
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3CCH=C(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
112.21
Beilstein:
1719492
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Densità del vapore
>1 (vs air)
Tensione di vapore
83 mmHg ( 37.7 °C)
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
586 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.416 (lit.)
P. eboll.
104 °C (lit.)
Punto di fusione
−106.3-−106 °C (lit.)
Densità
0.72 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C\C(C)=C\C(C)(C)C
InChI
1S/C8H16/c1-7(2)6-8(3,4)5/h6H,1-5H3
LAAVYEUJEMRIGF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2,4,4-Trimethyl-2-pentene was used to study the kinetics of liquid-phase hydrogenation of isooctenes on Pd/γ-Al2O3 catalyst in semibatch reactor. It was used in the analysis of butene oligomerate produced over solid and liquid phosphoric acid by GC-MS techniques.
Pittogrammi
FlameEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
2 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Butene oligomerization over phosphoric acid: structural characterization of products.
Bekker R and Prinsloo NM.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 48(22), 10156-10162 (2009)
Kinetics of liquid-phase hydrogenation of isooctenes on a Pd/?-alumina catalyst.
Sarkar A, et al.
AIChE Journal, 52(3), 1142-1156 (2006)