443018
2,4,4-Trimethyl-1-pentene
96%
Sinonimo/i:
α-Diisobutylene, Diisobutylene
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
>3.8 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
83 mmHg ( 37.7 °C)
Saggio
96%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
736 °F
Limite di esplosione
4.8 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.408 (lit.)
P. ebollizione
101-102 °C (lit.)
Densità
0.708 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C8H16/c1-7(2)6-8(3,4)5/h1,6H2,2-5H3
FXNDIJDIPNCZQJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
25.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-3.9 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?