BCR465
Rice flour (amylose, low level)
BCR®, certified reference material
About This Item
Codice UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
agenzia
BCR®
Produttore/marchio commerciale
JRC
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
−20°C
Risultati analitici
For more information please see:
BCR465
BCR465
Altre note
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Antibiotics: Amylose
Matrix Group: Cereals, Bread, Rice and Maize
Antibiotics: Amylose
Matrix Group: Cereals, Bread, Rice and Maize
Note legali
BCR is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)